Learn More
Cephalosporin C zinc salt, MedChemExpress
Código de producto. 16498688
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498688 10 mg 10 miligramos
16464577 50 mg 50 miligramos
16418726 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498688 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1299A
MedChemExpress Cephalosporin C zinc salt is a potent inhibitor of SAMHD1 with an IC50 of 1.1 μM. Cephalosporin C zinc salt also has moderate anti-orthopoxvirus activity.
Cephalosporin C zinc salt is a potent inhibitor of SAMHD1 with an IC50 of 1.1 μM. Cephalosporin C zinc salt also has moderate anti-orthopoxvirus activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cephalosporin C zinc salt
CAS 59143-60-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H19N3O8SZn
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (10.44 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with 1M HCl)
SMILES CC(OCC1=C(C([O-])=O)N(C([C@H]2NC(CCC[C@@H](N)C([O-])=O)=O)=O)[C@]2([H])SC1)=O.[Zn+2]
Peso molecular (g/mol) 478.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.78
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation