Learn More
Cefalosporina 87/359 (impureza H de cefoxitina), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cephalosporin 87/359(Cefoxitin Impurity H) |
| CAS | 37051-05-1 |
| Fórmula molecular | C15 H15 N3 O6 S2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (6R,7R)-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15N3O6S2/c16-15(23)24-5-7-6-26-13-10(12(20)18(13)11(7)14(21)22)17-9(19)4-8-2-1-3-25-8/h1-3,10,13H,4-6H2,(H2,16,23)(H,17,19)(H,21,22)/t10-,13-/m1/s1 |
| SMILES | NC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-3-(carbamoiloximetil)-8-oxo-7-[(2-tiofen-2-ilacetil)amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 397.426 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 397.04 |