Learn More
MedChemExpress Cephalomannine
Código de producto. 16468228
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468228 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16468228 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY77554
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Cephalomannine is a Paclitaxel (HY-B0015) alkaloidal analog and isolated from most Cephalotaxus species. Cephalomannine is an orally active anti-tumor agent and can be used as a chemotherapy agent for cancer research.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 831.9 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 71610-00-9
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.38%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (120.21 mM)
Objetivo Microtubule/Tubulin