Learn More
Sulfóxido de cefalexina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cephalexin Sulfoxide |
| CAS | 56193-21-6 |
| Fórmula molecular | C16 H17 N3 O5 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[(aminophenylacetyl)amino]-3-methyl-8-oxo-, 5-oxide, [6R-[6α,7β(R*)]]- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17N3O5S/c1-8-7-25(24)15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23)/t10-,11-,15-,25?/m1/s1 |
| SMILES | CC1=C(N2[C@@H]([C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C2=O)S(=O)C1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3-metil-5,8-dioxo-5λ ^{4}-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-ácido carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 363.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.0889 |