Learn More
Sal sódica de cefalexina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cephalexin Sodium Salt |
| CAS | 38932-40-0 |
| Fórmula molecular | C16H16N3NaO4S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Cephalexin Sodium, Sodium Cephalexin, Sodium (6R,7R)-7-((R)-2-Amino-2-phenylacetamido)-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, (6R,7R)-7-[[(2R)-Aminophenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Monosodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17N3O4S.Na/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t10-,11-,15-;/m1./s1 |
| SMILES | CC1=C(C(O[Na])=O)N2C([C@@H](NC([C@H](N)C3=CC=CC=C3)=O)[C@@]2([H])SC1)=O |
| Nombre IUPAC | (6R,7R)-7-((R)-2-amino-2-fenilacetamido)-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 369.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.0759 |