Learn More
Cephalexin monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16492079
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492079 1 g 1 g
16430818 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492079 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0200B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Cephalexin (Cefalexin) monohydrate is a potent, orally active new semisynthetic cephalosporin antibiotic with a broad antibacterial spectrum.
Cephalexin (Cefalexin) monohydrate has antibacterial activity against a wide variety of gram-positive and gram-negative bacteria. Cephalexin (Cefalexin) monohydrate targets penicillin-binding proteins (PBPs) to inhibit bacterial cell wall assembly. Cephalexin (Cefalexin) monohydrate is used for the research of pneumonia, strep throat, and bacterial endocarditis, et al.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cephalexin monohydrate
Forma física Solid
CAS 23325-78-2
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H19N3O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Cefalexin hydrate Cephacillin hydrate
Información de solubilidad DMSO : 6.67 mg/mL (18.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](N)C3=CC=CC=C3)=O)C1=O)O.O
Peso molecular (g/mol) 365.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.4
Porcentaje de pureza 98.0%