Learn More
Melford Cefalexina, monohidrato
Descripción
El monohidrato de cefalexina es un antibiótico de cefalosporina. La cefalexina, como cefalosporina, inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana al unirse a las proteínas que se unen a la penicilina (PBP).
Esta interferencia interrumpe la reticulación de los peptidoglicanos en la pared celular bacteriana, lo que conduce a la inestabilidad estructural y a la eventual lisis celular. La cefalexina se utiliza a veces como agente selectivo en medios de cultivo para aislar bacterias sensibles a este antibiótico. Su inclusión en el medio de cultivo permite el crecimiento específico de bacterias sin resistencia a la cefalexina.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cephalexin |
| CAS | 23325-78-2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | C16H17N3O4S-H2O |