Learn More
Cephalexin hydrate, 97+%, Thermo Scientific™
Cephalexin hydrate, cefalexin hydrate, CAS # 23325-78-2, is a first-generation cephalosporin antibiotic from the beta-lactam family.
81.65€ - 336.00€
| CAS | 15686-71-2 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C16H20ClN3O5S |
| Peso molecular (g/mol) | 401.862 |
| Número MDL | MFCD00167148 |
| Clave InChI | YHJDZIQOCSDIQU-OEDJVVDHSA-N |
| PubChem CID | 57515946 |
| Nombre IUPAC | (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydron;chloride;hydrate |
| SMILES | [H+].CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)SC1)C(=O)O.O.[Cl-] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15455439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63172.06 |
5g |
90.10€ 81.65€ / 5 g Ahorro 8.45€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15465439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63172.14 |
25g |
336.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Cephalexin hydrate is the hydrate of the cephalosporin antibiotic, cephalexin
• Cephalexin is a beta-lactam antibiotic that inhibits bacterial growth and division
• Cephalexin binds to penicillin-binding protein and inhibits cell wall synthesis
Application
• Cephalexin works best on gram-positive microbes
• Useful for immunology research, particularly on antibiotic allergies and cross-reactivity
| 15686-71-2 | |
| 401.862 | |
| YHJDZIQOCSDIQU-OEDJVVDHSA-N | |
| (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydron;chloride;hydrate |
| C16H20ClN3O5S | |
| MFCD00167148 | |
| 57515946 | |
| [H+].CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)SC1)C(=O)O.O.[Cl-] |
Especificaciones
| Cephalexin hydrate | |
| White | |
| MFCD00167148 | |
| 141974 | |
| YHJDZIQOCSDIQU-OEDJVVDHSA-N | |
| (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydron;chloride;hydrate | |
| 57515946 | |
| ≥97% |
| 15686-71-2 | |
| C16H20ClN3O5S | |
| 965503 | |
| Soluble in DMSO and Methanol. | |
| [H+].CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)SC1)C(=O)O.O.[Cl-] | |
| 401.862 | |
| 347.39 (Anhydrous) |
Seguridad y manipulación
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación, Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Sensibilización respiratoria (category 1), Sensibilización cutánea (category 1)
missing translation for 'einecsNumber' : 239-773-6
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0350000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
- Cephalexin hydrate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Cephalexin hydrate