Learn More
Cephaeline dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16461698
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16461698 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16461698 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2260
MedChemExpress Cephaeline dihydrochloride is a selective CYP2D6 inhibtor with an IC50 of 121 μM.
Cephaeline dihydrochloride is a selective CYP2D6 inhibtor with an IC50 of 121 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cephaeline dihydrochloride
CAS 5853-29-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H40Cl2N2O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo (-)-Cephaeline dihydrochloride NSC 32944
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (463.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 125 mg/mL (231.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES Cl[H].CC[C@@H](CN1CC2)[C@H](C[C@@]1([H])C3=C2C=C(OC)C(OC)=C3)C[C@]4([H])C5=CC(OC)=C(O)C=C5CCN4.Cl[H]
Peso molecular (g/mol) 539.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.53
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation