missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CEP55 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16539811
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16539811 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16539811 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA596976

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MSSRSTKDLI KSKWGSKPSN SKSETTLEKL KGEIAHLKTS VDEITSGKGK LTDKERHRLL EKIRVLEAEK EKNAYQLTEK DKEIQRLRDQ LKARYSTTAL LEQLEETTRE GERREQVLKA LSEEKDVLKQ QLSAATSRIA ELESKTNTLR LSQTVAPNCF NSSINNIHEM EIQLKDALEK NQQWLVYDQQ REVYVKGLLA KIFELEKKTE TAAHSLPQQT KKPESEGYLQ EEKQKCYNDL LASAKKDLEV ERQTITQLSF; Positive Samples: THP-1; Cellular Location: Cleavage furrow, Cytoplasm, Midbody, centriole, centrosome, cytoskeleton, microtubule organizing center.

Plays a role in mitotic exit and cytokinesis (PubMed:16198290, PubMed:17853893). Recruits PDCD6IP and TSG101 to midbody during cytokinesis. Required for successful completion of cytokinesis (PubMed:17853893). Not required for microtubule nucleation (PubMed:16198290). Plays a role in the development of the brain and kidney (PubMed:28264986). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CEP55
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CEP55
N.º de referencia del gen Q4V7C8, Q53EZ4, Q8BT07
Alias de gen 1200008O12Rik; 2700032M20Rik; C10orf3; cancer/testis antigen 111; centrosomal protein 55; centrosomal protein 55kDa; centrosomal protein of 55 kDa; centrosomal protein of 55 kDa; LOW QUALITY PROTEIN: centrosomal protein of 55 kDa; centrosomal protein of 55 kDa-like protein; CEP55; CT111; RGD1305340; Up-regulated in colon cancer 6; URCC6
Símbolos de los genes CEP55
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein (or fragment).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 294074, 55165, 74107
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.