Learn More
Invitrogen™ CEP350 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15783741 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15783741 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15783741 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA555827
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: QDWFDEDFGL SSSHKIQKNK AEETIVPLMA EPKRVTQQPC ETLLAVPHTA EEVEILVHNA AEELWKWKEL GHDLHSISIP TKLLGCASKG LDIESTSKRV YK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 87%, Rat - 87%.
May be involved in transcriptional regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CEP350
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica CEP350
N.º de referencia del gen Q5VT06
Alias de gen 4933409L06Rik; 6430546F08Rik; Cap350; centrosomal protein 350; centrosomal protein 350kDa; centrosome-associated protein 350; Centrosome-associated protein of 350 kDa; CEP350; GM133; Kiaa0480
Símbolos de los genes CEP350
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human CEP350. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94227).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9857
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG