Learn More
MedChemExpress CEP dipeptide 1
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.0% |
| CAS | 816432-15-2 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 381.42 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 10 mg/mL (26.22 mM∣Need ultrasonic) |