Learn More
CEP-37440, MedChemExpress
Código de producto. 16496956
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496956 100 mg 100 miligramos
16426868 10 mg 10 miligramos
16419407 5 mg 5 miligramos
16402937 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496956 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15841
MedChemExpress CEP-37440 is a novel potent and selective Dual FAK/ALK inhibitor with IC50 s of 2.3 nM (FAK) and 120 nM(ALK cellular IC50 in 75% human plasma).
CEP-37440 is a novel potent and selective Dual FAK/ALK inhibitor with IC50 s of 2.3 nM (FAK) and 120 nM(ALK cellular IC50 in 75% human plasma).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CEP-37440
CAS 1391712-60-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H38ClN7O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (172.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC)C1=CC=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C4C(CCC[C@H](N5CCN(CCO)CC5)C4)=C3OC)=NC=C2Cl
Peso molecular (g/mol) 580.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.12
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease