Learn More
CEP-33779, MedChemExpress
Código de producto. 16462567
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462567 50 mg 50 miligramos
16439057 5 mg 5 miligramos
16426468 10 mg 10 miligramos
16406746 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16462567 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15343
MedChemExpress CEP-33779 is a novel, selective, and orally bioavailable inhibitor of JAK2 with an IC50 of 1.8±0.6 nM.
CEP-33779 is a novel, selective, and orally bioavailable inhibitor of JAK2 with an IC50 of 1.8±0.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CEP-33779
CAS 1257704-57-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26N6O2S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (108.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(C2=CC=CN3C2=NC(NC4=CC=CC(N5CCN(C)CC5)=C4)=N3)C=C1)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 462.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.57
Porcentaje de pureza 99.36%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease