Learn More
Tocris Bioscience™ CEP 1347
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30002057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30002057 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30002057 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4924/1
Inhibitor of JNK signaling
CEP 1347 is a potent inhibitor of mixed lineage kinases MLK3, MLK1 and MLK2 (IC50 values in vitro are 23-39 nM, 38-61 nM and 51-82 nM, respectively), and blocks downstream c-jun N-terminal kinase (JNK) activation (IC50 = 20 nM). CEP 1347 rescues motor neurons undergoing apoptosis (EC50 = 20 nM), blocks Aβ-induced cortical neuron apoptosis (EC50 ∼51 nM) and, in an animal model of Huntington's disease, restores BDNF mRNA to wild type levels. CEP 1347 is orally bioavailable and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CEP 1347
CAS 156177-65-0
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C33H33N3O5S2
Formula Weight (peso de la fórmula) 615.76
Peso molecular 615.763