Description
El Centro es compatible con todas las tecnologías básicas de luminiscencia, incluyendo:
- Luminiscencia tipo flash
- Luminiscencia tipo resplandor
- Luminiscencia celular
- Bioluminiscencia
- Quimioluminiscencia
Aplicaciones
- Ensayos de gen indicador
- Monitorización del calcio basada en ecuorina
- ATP Determinación
- Inmunoensayos luminiscentes (LIA, ILMA)
- Ensayos de sonda de ADN
- Determinación del SNP
- Ensayos CALUX™
Specifications
Specifications
| Tipo | Luminómetro |
| Tipo de pantalla | Sin pantalla |
| Tipo de conexión | USB |
| Detector | Tubo fotomultiplicador de bajo ruido en modo de conteo de fotones individuales |
| Método de detección | Luminiscencia |
| Límites de detección | <5 amol ATP |
| Tipo de inyección | JET Inyectores |
| Dispensación por volumen (métrico) | De 10 a 100 μL |
| Color | Gris claro |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos de luminiscencia |
| Show More |