Learn More
Labconco CentriZap Luz estroboscópica profesional
Código de producto. 30533440 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Sistema de rotor:
CentriVap Pro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Sistema de rotor Tamaño de la unidad
30533440 CentriVap Pro cada uno
1 options
Código de producto. 30533440 Proveedor Labconco N.º de proveedor 8547200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.25€
    84.05€ / paquete de 1
    Ahorro 6.20€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
El CentriZap™ La luz estroboscópica permite a los usuarios ver las muestras como si estuvieran estacionarias mientras el rotor está girando, eliminando la necesidad de pausar un ciclo.
  • Para usar con Labconco CentriVap Concentradores de vacío Pro.
  • Incluye funda de montaje y hardware para fijación al lado derecho del CentriVap Concentrador de vacío Pro.
  • Peso de envío 2,0 libras. (0,9 kilogramos)
Especificaciones
Tipo Luz estroboscópica
Sistema de rotor CentriVap Pro