Learn More
Labconco™ Accesorio del concentrador CentriVap™, microrotor de alta capacidad
Código de producto. 17275744 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminio
Aluminio anodizado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
17275744 Aluminio anodizado cada uno
16602314 Aluminio cada uno
2 options
Código de producto. 17275744
Marca: Labconco™ 7553500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con concentradores Labconco™ CentriVap™.Accesorio del concentrador Labconco™ CentriVap™: los rotores están fabricados con aluminio anodizado y mantienen los tubos en ángulo para maximizar el área de la superficie.
  • Disponible de serie o con revestimiento de resina de fluoropolímero que garantiza la resistencia a los ácidos
  • El microrotor de alta capacidad admite hasta 148 microtubos para centrífuga, de 1,5 ml o 2,0 ml y microviales de muestra automáticos de aprox. un diámetro de 12 mm x 35 mm
  • Los microrotores de alta capacidad no requieren reborde en el tubo y son perfectos para viales
Garantía
Un año
Especificaciones
Descripción Dimensiones: 30,4 x 30,4 x 30,4cm (12 x 12 x 12 in)
Material Aluminio anodizado
Tipo Microrrotor
Para utilizar con (equipo) Concentrador Labconco™ CentriVap™
Admite Tubos de microcentrífugas de 1,5 ml o 2,0 ml, aproximadamente 12 mm de diámetro x 35 mm Microviales de muestreadores automáticos
Peso (imperial) 2,5 lb
Peso (métrico) 1,1 kg