Learn More
Labconco™ Trampa de frío CentriVap con tapa de acero inoxidable, 230 V, tapón Schuko y receptáculo
Código de producto. 16379723 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Schuko
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
16379723 Schuko cada uno
1 options
Código de producto. 16379723 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7811031
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Trampa de frío de -50 °C para su uso con concentrador de sobremesa Labconco CentriVap
  • Proteja la bomba de vacío al capturar la humedad, vapores y gases corrosivos conforme se evaporan de las muestras
  • Refrigerante sin CFC respetuoso con el medio ambiente
  • El condensador de acero inoxidable recoge 4 l de líquido
  • Admite el inserto de vidrio opcional (16-315-61) para corrosivos
  • El drenaje resistente a la corrosión acelera la limpieza
  • El piloto READY (listo), se ilumina a -40 °C para indicar que las condiciones de concentración son correctas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Color Gris
Tipo de conexión Eléctrico y vacío
Material Acero inoxidable cepillado y acero con pintura en polvo
Tipo Trampa para frío CentriVap de sobremesa
Para utilizar con (aplicación) Evaporación de muestras
Para utilizar con (equipo) Concentrador de vacío CentriVap
Material (recubrimiento) Revestimiento de polvo
Tipo de tapón Schuko
Cantidad 1
Temperatura de funcionamiento (métrico) -50 °C
Volumen (métrico) 4 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 36,83 x 61,468 x 35,05 cm
Altura (imperial) 13,8 in
Altura (métrico) 35 cm
Fondo (imperial) 24,2 in
Fondo (métrico) 61,4 cm
Peso neto (imperial) 80 lb
Peso neto (métrico) 36 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 2,4 A
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz