Learn More
Labconco CentriVap Trampa de frío, refrigerante ecológico
Código de producto. 31374490 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-105 °C
-84 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico)
31374490 -84 °C
31374483 -105 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Cumplimiento de todas las normativas de la UE sobre refrigerantes HFC
Código de producto. 31374490 Proveedor Labconco N.º de proveedor 8611690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8257.56€
    7773.34€ / paquete de 1
    Ahorro 484.22€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Cumplimiento de todas las normativas de la UE sobre refrigerantes HFC
Las trampas de frío recogen el líquido evaporado de un concentrador de vacío para ayudar a proteger la bomba de vacío accesoria y el entorno del laboratorio de vapores y vapores.
  • Exterior duradero fabricado con acero inoxidable cepillado y acero recubierto en polvo
  • Gráfico de temperatura iluminado con indicación de punto final, con una temperatura de funcionamiento de hasta -40 °C
  • Utiliza un sistema de refrigerante sin HCFC (más respetuoso con el medio ambiente)
  • Incluye un colector de acero inoxidable de 4 litros
  • Viene con tapa de acrílico (solo para modelos de -50 °C) o tapa de acero inoxidable
  • La tapa incluye dos conexiones de desconexión rápida para facilitar la conexión a un CentriVap concentrador
  • Puerto de drenaje de acero inoxidable con válvula de nailon resistente a la corrosión para mayor durabilidad y un drenaje más fácil
  • El refrigerante natural ecológico está disponible en algunos modelos seleccionados
  • Los modelos de -84 °C utilizan dos compresores de 1/3 de CV y pueden alcanzar -84 °C en menos de 40 minutos
  • Los modelos -105 °C usan dos compresores de 1/3 de hp y pueden alcanzar -105 °C en menos de 40 minutos
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo Trampa de frío
Intervalo de temperatura (métrico) -84 °C
Tensión 230 V