Learn More
Labconco CentriVap Trampa de frío, tapa acrílica - Refrigerante Eco-Cool
Código de producto. 31374502 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-50 °C
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico)
31374502 -50 °C
1 options
Cumplimiento de todas las normativas de la UE sobre refrigerantes HFC
Código de producto. 31374502 Proveedor Labconco N.º de proveedor 8601590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5339.05€
    5025.98€ / paquete de 1
    Ahorro 313.07€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Cumplimiento de todas las normativas de la UE sobre refrigerantes HFC
La trampa de frío recoge el líquido evaporado de un concentrador de vacío para ayudar a proteger la bomba de vacío y el laboratorio de vapores y vapores.
  • Exterior de acero inoxidable cepillado y acero recubierto en polvo
  • Gráfico de temperatura iluminado con indicación de extremo (temperatura de funcionamiento de -40 °C)
  • Sistema de refrigerante sin HCFC
  • Colector de acero inoxidable de 4 litros
  • Tapa acrílica (solo -50 °C) o acero inoxidable con 2 conectores de desconexión rápida para conexión a un CentriVap concentrador
  • Puerto de drenaje de acero inoxidable (con válvula de nylon resistente a la corrosión)
  • Refrigerante natural ecológico disponible en algunos modelos seleccionados
  • Los modelos -50 °C cuentan con un compresor de 1/3 de hp (-50 °C en menos de 30 minutos).
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo Trampa de frío
Intervalo de temperatura (métrico) -50 °C
Tensión 230 V