Learn More
Labconco CentriVap Trampa de frío -84 °C, 230 V 50 Hz, todos los cables de 50 Hz
Código de producto. 30533457 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
30533457 Acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 30533457 Proveedor Labconco N.º de proveedor 8611190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8455.00€
    7349.49€ / paquete de 1
    Ahorro 1105.51€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
CentriVap™ Las trampas frías recogen el líquido evaporado de un CentriVap Concentrador, protegiendo la bomba de vacío y el ambiente del laboratorio de vapores y humos.
  • Exterior de acero cepillado, acero inoxidable y acero con recubrimiento en polvo
  • Gráfico de temperatura iluminado con indicación de punto final
  • Sistema de refrigerante libre de HCFC
  • Colector de acero inoxidable de 4 litros
  • Tapa de acero inoxidable con 2 accesorios de desconexión rápida para conexión a un CentriVap Concentrador
  • Puerto de drenaje de acero inoxidable (con válvula de nailon resistente a la corrosión)
  • Los °modelos -84 C cuentan con dos compresores de 1/3 °hp (-84 C en menos de 40 min.)
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo Trampa de frío
Incluye Tapa de acero inoxidable
Tensión 230 V