Learn More
Labconco CentriVap Trampa de frío -°50 C, 230 V 50 Hz, todos los cables de 50 Hz
Código de producto. 30533458 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Tapa acrílica
Tapa de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
30533458 Tapa acrílica cada uno
30533444 Tapa de acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30533458 Proveedor Labconco N.º de proveedor 8601090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5715.00€
    4752.47€ / paquete de 1
    Ahorro 962.53€
    16% Descuento
Visualizza tutte le promozioni
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CentriVap™ Las trampas frías recogen el líquido evaporado de un CentriVap Concentrador, protegiendo la bomba de vacío y el ambiente del laboratorio de vapores y humos.
  • Exterior de acero cepillado, acero inoxidable y acero con recubrimiento en polvo
  • Gráfico de temperatura iluminado con indicación de punto final
  • Sistema de refrigerante libre de HCFC
  • Colector de acero inoxidable de 4 litros
  • Tapa de acrílico o acero inoxidable con 2 accesorios de desconexión rápida para conexión a un CentriVap Concentrador
  • Puerto de drenaje de acero inoxidable (con válvula de nailon resistente a la corrosión)
  • Los °modelos -50 C cuentan con un compresor de 1/3 °hp (-50 C en menos de 30 min.)
Specifica
Material Acero inoxidable
Tipo Trampa de frío
Incluye Tapa acrílica
Tensión 230 V
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.