Learn More
Thermo Scientific™ CentriPAK BPC esterilizado de un solo uso para centrífuga de bioprocesamiento Sorvall BIOS 16
Código de producto. p-9034026 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Adaptador de steam-through CentriPAK BPC
CentriPAK BPC
CentriPAK BPC Single
CentriPAK BPC Single con conexión rápida
CentriPAK Labtainer™ BPC
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
17786719 CentriPAK BPC Single paquete de 2
17716729 Adaptador de steam-through CentriPAK BPC paquete de 2
17726729 CentriPAK BPC Single con conexión rápida paquete de 12
17776719 CentriPAK Labtainer™ BPC paquete de 2
17766719 CentriPAK BPC paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17786719 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003885
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El recipiente Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess (BPC), diseñado para su uso en centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 y rotor de cubeta basculante de 6 x2000 mL u 8 x 2000 mL, proporciona un sistema cerrado, esterilizado y de un solo uso para separaciones de cultivos celulares en la industria del bioprocesamiento.
Cámaras del recipiente BioProcess (BPC) de Thermo Scientific™ CentriPAK™, colector, labtainer (esterilizado) con conexión. Diseñado para su uso en centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 y rotor de cubeta basculante de 6 x 2000 mL u 8 x 2000 mL
El recipiente Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess (BPC) le permite:
  • Reducir el riesgo de contaminación cruzada al separar los cultivos celulares
  • Realizar una recogida suave, de alto rendimiento y de alta eficacia mediante centrifugación
  • Eliminar los pasos de limpieza posteriores que son necesarios cuando se utilizan recipientes reutilizables
  • Cumplir con las rigurosas prácticas de control y garantía de calidad para la fabricación de componentes de material estándar del sector y película de contacto aséptica de productos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1700 mL
Capacidad (imperial) 57,48 oz
Descripción CentriPAK BPC Single
Para utilizar con (aplicación) Para separaciones de células de mamíferos, levaduras y bacterias
Incluye Cámara 2D BPC
Material Película CX3-9
Densidad máx. de la muestra 1.2 g/mL
Temperatura máxima 40 °C
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Envase Envasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7.
Cantidad Juego de 2
Esterilidad Estéril
Transparencia Translúcido
Línea de productos Polaris
Condiciones de envío Paquetes colocados en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes
Certificaciones/conformidad USP<88>, USP<87>, USP<661>, EP<3.2.2.1>, USP<85>, USP<788>, EMEA/410/01
Desechables Sí
Graduated No
Fuerza máx. 7187 x g
Tipo de producto Recipiente flexible para bioprocesamiento
Para utilizar con (equipo) Centrífuga de bioprocesamiento Sorvall BIOS 16
Tamaño del tapón Diámetro interior x pared: 0,32 cm x 0,16 cm (1/8 in x 1/16 in)
Tipo de tapón Tubos soldables (TPE), Luer-Lock hembra de 3,175 mm (1/8 in)
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave