Learn More
Thermo Scientific™ CentriPAK BPC esterilizado de un solo uso para centrífuga de bioprocesamiento Sorvall BIOS 16
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Cámaras del recipiente BioProcess (BPC) de Thermo Scientific™ CentriPAK™, colector, labtainer (esterilizado) con conexión. Diseñado para su uso en centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 y rotor de cubeta basculante de 6 x 2000 mL u 8 x 2000 mL
El recipiente Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess (BPC) le permite:
- Reducir el riesgo de contaminación cruzada al separar los cultivos celulares
- Realizar una recogida suave, de alto rendimiento y de alta eficacia mediante centrifugación
- Eliminar los pasos de limpieza posteriores que son necesarios cuando se utilizan recipientes reutilizables
- Cumplir con las rigurosas prácticas de control y garantía de calidad para la fabricación de componentes de material estándar del sector y película de contacto aséptica de productos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1700 mL |
| Capacidad (imperial) | 57,48 oz |
| Descripción | CentriPAK BPC Single con conexión rápida |
| Para utilizar con (aplicación) | Para separaciones de células de mamíferos, levaduras y bacterias |
| Incluye | Cámara 2D BPC |
| Material | Película CX3-9 |
| Densidad máx. de la muestra | 1.2 g/mL |
| Temperatura máxima | 40 °C |
| Temperatura máx. (imperial) | 104 °F |
| Envase | Envasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7. |
| Mostrar más |