Learn More
Centrinone, TRC
Código de producto. 30356103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356103 2.5 mg 2.50 miligramo
30348953 1 mg 1 miligramo
30352381 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30356103 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC2566132.5MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1798871-30-3
Fórmula molecular C26H25F2N7O6S2
Peso molecular (g/mol) 633.65
Sinónimo 2-[[2-Fluoro-4-[[(2-fluoro-3-nitrophenyl)methyl]sulfonyl]phenyl]thio]-5-methoxy-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-6-(4-morpholinyl)-4-pyrimidinamine
Nombre IUPAC 2-[2-fluoro-4-[(2-fluoro-3-nitrofenil)metilsulfonil]fenilsulfanil-5-metoxi-N-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-6-morfolina 4-ilpirimidina-4-amina
SMILES FC1=C(C=CC=C1CS(C2=CC=C(C(F)=C2)SC3=NC(N4CCOCC4)=C(C(NC5=NNC(C)=C5)=N3)OC)(=O)=O)[N+]([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Centrinone
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H25F2N7O6S2/c1-15-12-21(33-32-15)29-24-23(40-2)25(34-8-10-41-11-9-34)31-26(30-24)42-20-7-6-17(13-18(20)27)43(38,39)14-16-4-3-5-19(22(16)28)35(36)37/h3-7,12-13H,8-11,14H2,1-2H3,(H2,29,30,31,32,33)