Learn More
Centrinone, TRC
Código de producto. 30348953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30348953 1 mg 1 miligramo
30356103 2.5 mg 2.50 miligramo
30352381 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30348953 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2566131MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1798871-30-3
Fórmula molecular C26H25F2N7O6S2
Peso molecular (g/mol) 633.65
Sinónimo 2-[[2-Fluoro-4-[[(2-fluoro-3-nitrophenyl)methyl]sulfonyl]phenyl]thio]-5-methoxy-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-6-(4-morpholinyl)-4-pyrimidinamine
Nombre IUPAC 2-[2-fluoro-4-[(2-fluoro-3-nitrofenil)metilsulfonil]fenilsulfanil-5-metoxi-N-(5-metil-1H-pirazol-3-il)-6-morfolina 4-ilpirimidina-4-amina
SMILES FC1=C(C=CC=C1CS(C2=CC=C(C(F)=C2)SC3=NC(N4CCOCC4)=C(C(NC5=NNC(C)=C5)=N3)OC)(=O)=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Centrinone
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H25F2N7O6S2/c1-15-12-21(33-32-15)29-24-23(40-2)25(34-8-10-41-11-9-34)31-26(30-24)42-20-7-6-17(13-18(20)27)43(38,39)14-16-4-3-5-19(22(16)28)35(36)37/h3-7,12-13H,8-11,14H2,1-2H3,(H2,29,30,31,32,33)