Learn More
Tocris Bioscience™ Centrinone B
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18735318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18735318 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18735318 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5690/10
High affinity and selective PLK4 inhibitor
Centrinone B is a high affinity and selective PLK4 inhibitor (Ki = 0.6 nM). Exhibits >2000-fold selectivity for PLK4 over Aurora A and Aurora B. Depletes centriole and centrosome levels in vitro. Induces cell cycle arrest in normal human cell lines in a p53-dependent manner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[[2-Fluoro-4-[[(2-fluoro-3-nitrophenyl)methyl]sulfonyl]phenyl]thio]-5-methoxy-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-6-(1-piperidinyl)-4-pyrimidinamine
CAS 1798871-31-4
Sinónimo LCR 323
Cantidad 10 mg
Objetivo Polo-like Kinase Inhibitors
Fórmula molecular C27H27F2N7O5S2
Formula Weight (peso de la fórmula) 631.67
Pureza >98%