missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Tubos de centrífuga y plásticos rígidos de laboratorio: cero residuos Box™

Código de producto. 17825775
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17825775 Medio cada uno
17805775 Pequeño cada uno
17805875 Grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17825775 Proveedor Terracycle™ N.º de proveedor CS129MES
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recicle tubos de centrífuga y plásticos rígidos de laboratorio utilizando este sistema de caja de residuo cero. La caja Zero Waste incluye señalización, revestimiento incorporado, envío desde y hacia su ubicación y procesamiento de los materiales.

Utilice esta caja de residuo cero para reciclar:

  • Cualquier marca y tipo de plásticos rígidos de laboratorio: tubos de centrífuga, botellas de plástico, bandejas, viales y vasos de precipitados.

Unidades aproximadas de residuos aceptadas:

  • Pequeño: 200 unidades
  • Mediano: 550 unidades
  • Grande: 1000 unidades

No enviar:

  • Tubos y plásticos rígidos de laboratorio que estén contaminados con fluidos corporales y materiales considerados peligrosos o nocivos.
  • Material autoclavado
  • Residuos peligrosos (cortantes, inflamables, reactivos, corrosivos, inflamables, tóxicos, infecciosos o patógenos) que representan un peligro para el medio ambiente o para las personas.
  • Baterías, botes presurizados, vidrios rotos y desechos médicos

Importante:

  • No recogemos ningún residuo peligroso que contenga sustancias con propiedades tóxicas, reactivas, corrosivas, infecciosas, inflamables, explosivas o nocivas para la salud humana y el medio ambiente.
  • Asegúrese de no mezclar residuos peligrosos con residuos no peligrosos.
  • Como productor de residuos, es su responsabilidad clasificarlos.

Especificaciones

Capacidad (métrico) 15 kg
Capacidad (imperial) 33 lb.
Color Beige, Verde, Rojo, Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30.5 x 30.5 x 84 cm
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí
Tamaño Medio
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Cartón, Plástico
Tipo de producto Caja de reciclaje
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.