missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Tubos de centrífuga y plásticos rígidos de laboratorio: cero residuos Box™

Description
Utilice esta caja de residuo cero para reciclar:
- Cualquier marca y tipo de plásticos rígidos de laboratorio: tubos de centrífuga, botellas de plástico, bandejas, viales y vasos de precipitados.
Unidades aproximadas de residuos aceptadas:
- Pequeño: 200 unidades
- Mediano: 550 unidades
- Grande: 1000 unidades
No enviar:
- Tubos y plásticos rígidos de laboratorio que estén contaminados con fluidos corporales y materiales considerados peligrosos o nocivos.
- Material autoclavado
- Residuos peligrosos (cortantes, inflamables, reactivos, corrosivos, inflamables, tóxicos, infecciosos o patógenos) que representan un peligro para el medio ambiente o para las personas.
- Baterías, botes presurizados, vidrios rotos y desechos médicos
Importante:
- No recogemos ningún residuo peligroso que contenga sustancias con propiedades tóxicas, reactivas, corrosivas, infecciosas, inflamables, explosivas o nocivas para la salud humana y el medio ambiente.
- Asegúrese de no mezclar residuos peligrosos con residuos no peligrosos.
- Como productor de residuos, es su responsabilidad clasificarlos.
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 7 kg |
| Capacidad (imperial) | 15 lb. |
| Color | Beige, Verde, Rojo, Blanco |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 25 x 25 x 46 cm |
| Desechables | Un solo uso |
| Sin látex | Sí |
| Tamaño | Pequeño |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Cartón, Plástico |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?