Learn More
BRAND™ Tubos para centrífuga
Código de producto. 10517651 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
75 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10517651 75 ml paquete de 20
1 options
Código de producto. 10517651 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 115352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.00€
    36.35€ / paquete de 20
    Ahorro 12.65€
    25% Descuento
En stock
Reborde granulado, sin tapón
  • Reborde granulado, sin tapón
  • Soporta RCF hasta 4500
  • Esterilizable en autoclave (121 °C)
  • 35 x 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 75 ml
Material Polipropileno
Cantidad 20/Pk.
Forma Cilíndrico
Cierre incluido No
Tipo de producto Tubo para centrífuga