Descripción
- Reborde granulado, sin tapón
- Soporta RCF hasta 4500
- Esterilizable en autoclave (121 °C)
- 45 x 120 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 160 ml |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 10 |
| Forma | Cilíndrico |
| Closure Included | No |
| Tipo de producto | Tubo para centrífuga |