Learn More
Ratiolab™ Tubos para centrífuga
Descripción
- Estructura de polipropileno
- Libre de ARNasa, ADNasa, endoxinas, pirógenos y ATP
- Disponible con fondo cónico o independiente
- Disponible en versiones estéril y no estéril
- Rango de temperatura desde −80° a +121 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Rojo |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 15 mL |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 750 |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Closure Included | Sí |
| Writing Area | Sí |
| Mostrar más |