Learn More
Phenomenex™ Tubos de centrífuga y bastidores de viales, polipropileno
Código de producto. 31746879 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
21
24
40
50
60
100
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
31746879 40 cada uno
31745981 50 cada uno
31742598 100 cada uno
31744883 60 cada uno
31742179 24 cada uno
31745772 21 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31746879 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AR00121
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Accesorios para uso con viales de cromatografía y en diversas aplicaciones cromatografías.
  • Marca: Phenomenex
  • Técnica: Accesorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Admite Vials (12 mL)
Material Polipropileno
Posiciones 40
Esterilidad No estéril
Diámetro de la abertura (métrico) 20 mm
Tipo de producto Rack para viales