Learn More
Thermo Scientific Carro de centrifugado
Código de producto. 10209204 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Centrífugas Legend RM y Multifuge 1 S-R, 1 L-R
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10209204 Centrífugas Legend RM y Multifuge 1 S-R, 1 L-R cada uno
1 options
Código de producto. 10209204 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 75000075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2635.00€
    2490.00€ / paquete de 1
    Ahorro 145.00€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Carro de sobremesa ergonómico para las centrífugas Legend RM y Multifuge 1 S-R, 1 L-R
  • Carro de sobremesa ergonómico para las centrífugas Legend RM y Multifuge 1 S-R, 1 L-R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Legend RM y Multifuge 1 S-R, 1 L-R
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Carro de sobremesa