Learn More
OHAUS™ Gradilla para centrífuga
Código de producto. 16662764 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
14 x 15 mL
175/225 ml
17 x 15 mL
18 x 15 mL
18 x 4/10 ml
21 x 10 mL
250 ml
27 x 1,8/7 ml
32 x 7 mL
38 x 1,1/1,4 ml
3 x 100 mL
500 ml
5 x 50 mL
7 x 50 mL
8 x 30 mL
Descripción:
FA x2
FAw/R x2
FB x2 V1
RB x2
Sar x2
Vca/Sar x2
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Descripción unitSize
16662764 500 ml FA x2 paquete de 2
16682764 175/225 ml FA x2 paquete de 2
16672764 250 ml FB x2 V1 paquete de 2
16692764 3 x 100 mL RB x2 paquete de 2
16602774 5 x 50 mL FA x2 paquete de 2
16612774 5 x 50 mL FAw/R x2 paquete de 2
16622774 7 x 50 mL FA x2 paquete de 2
16632774 7 x 50 mL RB x2 paquete de 2
16642774 8 x 30 mL RB x2 paquete de 2
16652774 14 x 15 mL FA x2 paquete de 2
16662774 17 x 15 mL FA x2 paquete de 2
16672774 18 x 15 mL RB x2 paquete de 2
16612784 18 x 4/10 ml Vca/Sar x2 paquete de 2
16682774 21 x 10 mL RB x2 paquete de 2
16602784 27 x 1,8/7 ml Vca/Sar x2 paquete de 2
16692774 32 x 7 mL RB x2 paquete de 2
16622784 38 x 1,1/1,4 ml Sar x2 paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 16662764 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30553124
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorio adaptador para centrífuga Multi FC5916R y centrífuga Multi FC5916
  • Adaptador para centrífugas:
    • Centrífuga Multi FC5916R
    • Centrífuga Multi FC5916
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 500 ml
Para utilizar con (equipo) Centrífuga Multi FC5916R y centrífuga Multi FC5916
Tamaño del orificio (métrico) Profundidad 96 mm
Descripción FA x2