Learn More
OHAUS™ Frontier™ Centrífugas Multi-Pro 5916
Código de producto. 16652754 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Refrigerado:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Refrigerado Unit Size
16652754 No cada uno
16682754 Sí cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16652754 Supplier OHAUS™ Supplier No. 30553036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6020.00€
    4511.84€ / paquete de 1
    Ahorro 1508.16€
    25% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñado para aplicaciones en laboratorios de investigación, industriales y clínicos. El FC5916 puede centrifugar de 0,2 ml a 4 x 750 ml con rotores de ángulo fijo y oscilante y diferentes tamaños de tubos de recolección de sangre, tubos cónicos de cultivo celular, placas y varias botellas.
Máxima flexibilidad de aplicación
  • Diseñado para una máxima flexibilidad de aplicación, se adapta de manera eficiente a una amplia variedad de tubos y botellas, incluidos microtubos, tubos de sangre, tubos de fondo redondo, tubos cónicos, tiras/tubos de PCR y placas de microlitros, lo que garantiza un rendimiento versátil y confiable para diversas necesidades de laboratorio.
  • Compatible con hasta 13 rotores opcionales y 67 accesorios
  • Capacidad de hasta 4 x 750 mL con capacidad para centrifugar hasta 108 tubos de sangre o 68 tubos cónicos de 15 mL y 28 tubos cónicos de 50 mL
  • Centrifugación de alta velocidad (> 10 000 rpm) desde 0,2 mL hasta tubos de 1,5/2,0 mL
  • El FC5916R tiene capacidades de refrigeración de 40 °C a -20 °C
  • El R290, un refrigerante respetuoso con el medio ambiente, contribuye a la ecología de las centrífugas refrigeradas al minimizar su impacto ambiental y apoyar los esfuerzos para combatir el calentamiento global.
  • La función de preenfriamiento reduce rápidamente la temperatura del rotor y la cámara antes de una ejecución.
Diseñado intuitivamente para una operación sencilla
  • Diseñado para hacer que los procesos de laboratorio sean más eficientes y fáciles, incluye muchas funciones y software fáciles de usar que permiten una operación intuitiva.
  • El reconocimiento automático de rotor (RFID) hace que cambiar entre aplicaciones sea extremadamente fácil
  • Operación sencilla con una sola mano habilitada mediante la combinación de botón de selección/perilla giratoria, incluso con guantes
  • La gran pantalla LCD retroiluminada muestra la configuración de centrifugación y los parámetros en tiempo real en una sola interfaz.
  • Almacenamiento de programas de hasta 99 ejecuciones, incluidas configuraciones de parámetros y tipos de rotor
La ingeniería sólida garantiza la confiabilidad
  • Fabricado con componentes de alta calidad para un uso confiable y con ingeniería alemana para un alto rendimiento.
  • El motor de inducción sin mantenimiento proporciona una fuerza G máxima de 24326 xg para FC5916 y 26331 xg para FC5916R
  • Sistema de flujo de aire optimizado para mantener las muestras frescas (modelos no refrigerados)
  • La cámara del rotor de acero inoxidable resistente a los productos químicos y a la corrosión garantiza la durabilidad en entornos de laboratorio.
  • Programa de autodiagnóstico para registrar el uso y el historial de errores para facilitar el mantenimiento y minimizar el tiempo de inactividad.
Características de seguridad para mayor seguridad
  • Equipado con características de protección para redundancia en seguridad y operación confiable.
  • Protección contra exceso de velocidad, inmediatamente después de la inserción del rotor
  • Detección activa de desequilibrio con tolerancias de desequilibrio individuales establecidas para cada rotor
  • Sistema de bloqueo de tapa motorizado para proteger a los operadores de lesiones accidentales.
  • Rotores sellados y certificados por TÜV para proteger a los operadores de aerosoles dañinos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad CE, FCC
Descripción Diez velocidades de aceleración y desaceleración, selección del tiempo de funcionamiento de 10 s a 99 h 59 min o continuo, centrifugado rápido, sistema de refrigeración sin CFC, indicación de temp. de la muestra (modelos refrigerados), sistema de cierre de tapa, protección contra velocidad excesiva, detección doble de desequilibrio
Capacidad 4 x 750 mL
RCF máx. 24,325 x g
Vel. máx 16,000 rpm
Línea de productos Frontier Serie 5000 Multi Pro
Refrigerado No
Para utilizar con (equipo) Separación centrífuga, preparación general de muestras, sedimentación celular, separación de proteínas, separación de ácidos nucleicos, concentración celular, separación química, diagnóstico, preparación ambiental de muestras, procesamiento de muestras de sangre
Memoria 99 Programas
Modelo FC5916
Nivel de ruido ≤63 ±2 dBA
Rotor incluido No
Tiempo de actividad De 10 s a 99 h 59 min. 59 s, Continuo, Giro rápido
Características de seguridad CE, FCC
Dimensiones (Al x An x F) 390 x 540 x 670 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 670 x 540 x 390 mm
Longitud (imperial) exterior 26,4 in
Longitud (métrico) exterior 670 mm
Anchura exterior (imperial) 21,3 in
Anchura exterior (métrico) 540 mm
Altura exterior (imperial) 15,4 in
Altura exterior (métrico) 390 mm
Fondo (imperial) 26,4 in
Fondo (métrico) 670 mm
Peso neto 82 kg
Requisitos eléctricos 230 V
Tensión 230 V
Vataje 640 W
Tipo de tapón AC Adaptador (incluido)
Tipo de producto Centrífuga
Tipo de pantalla LCD retroiluminado de 2 líneas