Learn More
Fisherbrand™ Paquete de cultivo celular para centrífuga GT4R Expert
Product Code. p-10392066 Shop All Fisherbrand Electrochemistry Products
Change view
Click to view available options
Rotor:
Rotor de 4 x 1000 ml
Rotor de 4 x 750 ml
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Rotor Unit Size
17131925 Rotor de 4 x 1000 ml cada uno
17151925 Rotor de 4 x 750 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 17131925
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
¡No pierda tiempo buscando los números de pieza adecuados para su aplicación! El Fisherbrand™ El paquete experto de centrífuga refrigerada (GT4R) es un paquete de centrífuga impulsado por aplicaciones que garantiza un pedido rápido y conveniente de todos los componentes necesarios para ejecutar un protocolo específico.
  • Facilidad de uso:
    • Capacidad excepcional para procesar sustancias cónicas de 40 x 50 ml en un solo ciclo, bajo tapas certificadas de biocontención
    • Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo
    • Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
    • Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
    • El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
    • Fácil acceso a la cámara del rotor que agiliza la limpieza y ofrece un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada
    • Solución de biocontención que sella con un clic; elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas
    • Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
    • Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down (Reino Unido)
    • El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
    • Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones.
    Diseño para ahorrar espacio:
    • Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo, y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad
    Energéticamente eficiente:
    • El sistema ofrece hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
RCF máx. 25.830 x g
Línea de productos Fisherbrand
Refrigerado Sí
Incluye Centrífuga refrigerada, 4 rotores de 1000 mL, cubetas, tapas de biocontención, adaptadores cónicos de 50 mL, adaptadores cónicos de 15 mL
Rotor Rotor de 4 x 1000 ml
Requisitos eléctricos 50/60 Hz
Tensión 200/230 V
Tipo de producto Paquete de centrífuga