Learn More
Fisherbrand™ Centrífuga GT2 Expert
Código de producto. 30002340 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Refrigerado:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Refrigerado Tamaño de la unidad
30002340 No cada uno
30002337 Sí cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30002340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5510.00€
    5400.00€ / paquete de 1
    Ahorro 110.00€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
No pierda tiempo buscando los números de pieza adecuados para su aplicación. Fisherbrand™ La centrífuga refrigerada GT2 Expert es una centrífuga impulsada por aplicaciones para garantizar un pedido cómodo y rápido de todos los componentes necesarios para
Facilidad de uso:
  • Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo
  • Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
  • Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
  • El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra
  • Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada
  • Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
  • Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
  • Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down (Reino Unido)
  • El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
  • Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones.
Diseño que ahorra espacio:
  • Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo, y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras, y la limpieza de la unidad
Bajo consumo energético:
  • El sistema ofrece hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1.6 L
RCF máx. 25,830 x g
Vel. máx 15,200 rpm
Línea de productos Experto GT2
Refrigerado No
Rotor N.º
Ventilado/a Sí
Requisitos eléctricos 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Tipo de producto Centrífuga