Learn More
Grant Instruments Cestillos para centrífuga
Descripción
- Cucharones para rotor Ri-24/10
- Juego de 24 piezas.
- Para usar con LMC-56
Tamaños disponibles:
- 13 tubos de 100 mm (por ejemplo, vacutainers de 4 a 8 ml)
- 13 tubos de 75 mm (por ejemplo, vacutainers de 2 a 5 ml)
- 16 tubos de 100 mm (por ejemplo, vacutainers de 8 a 9 ml)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | LMC-56, R-24/10, Ri-24/10 |
| Tipo de producto | Cestillo |
| Tamaño del orificio (métrico) | 16 mm |
| Color | Blanco |
| Tipo de recipiente | Vacutainer Adaptador |
| Material | Polímero diseñado |
| N.º de lugares | 1 |
| Cantidad | 24/Pk. |
| Tamaño del tubo | Vacutainers de 8 a 10 mL |
| Tipo de tubo | Vacutainers |