Learn More
Fisherbrand™ Portador de rejillas para botellas de centrífuga
Código de producto. 30276783 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Frasco (500 mL)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
30276783 Frasco (500 mL) cada uno
1 options
Código de producto. 30276783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.00€
    43.46€ / paquete de 1
    Ahorro 5.54€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Transporte seguro y eficiente de frascos para centrífuga de 500 ml
  • El transportador de gradillas de alambre para frascos de centrífuga está diseñado para el transporte seguro y estable de seis frascos de centrífuga de fondo cónico de 500 ml.
  • Construido con alambre duradero recubierto de epoxi, ofrece una resistencia química superior y fácil limpieza, lo que lo convierte en una excelente opción para laboratorios, centros de investigación y entornos médicos.
  • Diseñado con un asa articulada de agarre suave, este transportador garantiza un manejo cómodo, mientras que su diseño compacto que ahorra espacio permite un almacenamiento eficiente y comodidad de procesamiento.
  • El soporte inferior integrado estabiliza los frascos, lo que evita que se muevan y garantiza un transporte seguro y sin derrames.
  • Transporta de forma segura seis frascos de centrífuga de fondo cónico de 500 ml, manteniéndolos en posición vertical y estable
  • La construcción de alambre recubierto de epoxi proporciona resistencia química, evita la corrosión y permite una fácil limpieza
  • El soporte inferior integrado evita que los frascos se muevan, lo que garantiza un transporte seguro y sin derrames
  • El asa articulada de agarre suave ofrece un agarre cómodo y antideslizante y se gira para facilitar la carga y descarga
  • El diseño versátil funciona como transportador y como estante de procesamiento para una mayor eficiencia
  • Esterilizable en autoclave a 121° C, garantizando el cumplimiento del protocolo de esterilización y seguridad del laboratorio
  • El diseño compacto que ahorra espacio permite un almacenamiento eficiente cuando no se usa
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Frasco (500 mL)
Material Alambre recubierto de HDPE
Posiciones 1
Forma Rectangulares
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 33.3 cm
Incluye Gradilla
Tipo de producto Soporte para frascos
Diámetro interior (métrico) 93 mm
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 27.94 cm
matriz, red, conjunto 2 x 3
Anchura (métrico) 21.6 cm