Learn More
Kartell™ Copas para muestras de poliestireno Centrifichem™, Technicon™ Beckman™
Código de producto. 11393804
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 mL
2,0 mL
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11393804 0,5 mL paquete de 1000
11323814 2,0 mL 1000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393804 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 02511004
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno transparente para una visibilidad óptima. Las copas para muestras Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ se utilizan para análisis de muestras.
  • Una gama de copas de analizador automático de poliestireno transparente con bases cónicas
  • Construcción independiente
  • Aprobado con certificado CE-IVD
Spécification
Cantidad 1000/paq.
Capacidad (métrico) 0,5 mL
Color Transparente
Tipo de producto Copa de muestras
Material Poliestireno
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Centrifichem, Technicon y Beckman analizadores
Altura (métrico) 24,5 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.