Descripción
- Ideal para limpiar manos y superficies ligeramente sucias.
- La función de flujo sin restricciones permite a los usuarios tomar tanto como necesiten sus tareas.
- Especialmente bueno para limpiar vidrio: no deja pelusa ni rayas en las superficies.
- Operable con una mano hace que sea fácil de usar.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel limpiador |
| Longitud (imperial) | 300.74 yd. |
| Longitud (métrico) | 275 m |
| Anchura (imperial) | 8,46 in |
| Anchura (métrico) | 21.5 cm |
| Material | Papel |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Etiqueta ecológica de la UE, FSC Cadena de custodia, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, FSC Mezcla de fibra virgen y reciclada |
| Color | Blanco |
| Cantidad de embalaje | 6/Pk. |
| Mostrar más |