Learn More
Tork Papel de limpieza de alimentación central M2
Código de producto. 30243819 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
165 m
275 m
Tamaño de la unidad:
6 rollos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
30243819 165 m 6 rollos
30243833 275 m 6 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30243819 Proveedor Tork N.º de proveedor 130034
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El multiusos de una sola capa Tork El papel de limpieza es ideal para tareas de limpieza ligeras y para secarse las manos. Este papel se puede utilizar en: Tork™ Dispensador de alimentación central, una solución versátil de gran capacidad para entornos profesionales donde se requiere limpiar tanto las manos como las superficies.
  • Ideal para limpiar manos y superficies ligeramente sucias.
  • La función de flujo sin restricciones permite a los usuarios tomar tanto como necesiten sus tareas.
  • Especialmente bueno para limpiar vidrio: no deja pelusa ni rayas en las superficies.
  • Operable con una mano hace que sea fácil de usar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Papel limpiador
Longitud (imperial) 180.45 yd.
Longitud (métrico) 165 m
Anchura (imperial) 7,68 in
Anchura (métrico) 19.5 cm
Material Papel
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Cadena de Custodia, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001
Color Blanco
Cantidad de embalaje 6/Pk.
Tela 1-ply
Certificaciones/conformidad (Europa) FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Cadena de Custodia, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001