Learn More
Centralite II, TRC
Código de producto. 30012238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012238 250 mg 250 miligramos
30011442 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012238 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC256618250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-92-7
Fórmula molecular C15 H16 N2 O
Peso molecular (g/mol) 240.31
Sinónimo N,N'-Dimethyl-N,N'-diphenylurea, 1,3-Dimethyl-1,3-diphenylurea, α,β-Dimethylcarbanilide, Dimethylcarbanilide, Methyl Centralite, N,N'-Dimethylcarbanilide, NSC 59781
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-1,3-difenilurea
SMILES CN(C(=O)N(C)c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Centralite II
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16N2O/c1-16(13-9-5-3-6-10-13)15(18)17(2)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1263
Porcentaje de pureza >95%