Learn More
OHAUS™ Balanzas Cent-O-Gram™ y Dial-O-Gram™
Código de producto. 10478861 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Calibración:
1 x 0,01 g (brazo frontal), 10 x 1 (segundo brazo), 100
Fondo de la cubeta (imperial):
0,27 in
Fondo de la cubeta (métrico):
0,7 cm
Modelo:
311-00
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibración Fondo de la cubeta (imperial) Fondo de la cubeta (métrico) Modelo Tamaño de la unidad
10478861 1 x 0,01 g (brazo frontal), 10 x 1 (segundo brazo), 100 0,27 in 0,7 cm 311-00 cada uno
1 options
Código de producto. 10478861 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 80000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00€
    276.00€ / paquete de 1
    Ahorro 93.00€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Trabaje con una exactitud de centigramo y fomente la precisión en los estudiantes. La balanza OHAUS Cent-O-Gram y Dial-O-Gram está disponible con base de tres puntos, principio de rodamiento flotante especial y diseño de brazo que elimina la necesidad de
  • Puesta a cero de forma rápida mediante un mando de ajuste a cero en el extremo del brazo.
  • Plataforma de gravedad específica integrada y rebajada en la base.
  • Los platos de pesaje de acero inoxidable y las tapas de rodamiento evitan la oxidación y la corrosión.
  • Bordes con cuchilla esmerilados con precisión y cojinetes de ágata con alineación automática para una sensibilidad y reproducibilidad máximas.
  • Los brazos con muescas ofrecen un posicionamiento del peso
  • La amortiguación magnética minimiza la oscilación.
Información de órdenes
El modelo Dial-O-Gram (S40027) sustituye los dos brazos delanteros con un dial vernier para ofrecer resultados de lectura más rápidos.
Garantía
Cinco años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la cubeta exterior (imperial) 3,5 in
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 9 cm
Fondo (imperial) 7 pulg
Calibración 1 x 0,01 g (brazo frontal), 10 x 1 (segundo brazo), 100
Fondo de la cubeta (imperial) 0,27 in
Fondo (métrico) 17,78 cm
Fondo de la cubeta (métrico) 0,7 cm
Altura (imperial) 9 pulg
Altura (métrico) 22,86 cm
Modelo 311-00
Material Acero inoxidable
Anchura (imperial) 14 in
Anchura (métrico) 35,56 cm
Garantía 5 años
Capacidad 300 g
Tipo de pantalla Analógico
Tipo Balanza Cent-O-Gram™