missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CENPV Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15737861 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15737861 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15737861 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA560014

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: HFIVPASRFK LLKGAEHITT YTFNTHKAQH TFCKRCGVQS FYTPRSNPGG FGIAPHCLDE GTVRSMV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 97%, Rat - 97%.

CENPV orthologs were detected in a range of species, including plants, but the proline-rich region was detected only in primates, rodents, birds, and amphibians, and long proline stretches were found only in primates. Northern blot analysis showed ubiquitous Cenpv expression in mouse tissues, with highest expression in testis, followed by small intestine, brain, and kidney. Immunofluorescence microscopy of mouse fibroblasts revealed colocalization of Cenpv with stabilized cytoplasmic microtubules. Western blot analysis of Ramos B cells detectedCENPV at an apparent molecular mass of 40 kD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CENPV
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica CENPV
N.º de referencia del gen Q7Z7K6, Q9CXS4
Alias de gen 3110013H01Rik; AA671303; Cenpv; CENP-V; Centromere protein V; nuclear protein p30; p30; proline rich 6; proline-rich polypeptide 6; proline-rich protein 6; Prr6; RGD1565681
Símbolos de los genes CENPV
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human CENPV. Recombinant protein control fragment (Product #RP-99874).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 201161, 501702, 73139
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.