Learn More
Cenicriviroc, MedChemExpress
Código de producto. 16488827
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488827 5 mg 5 miligramos
16483446 25 mg 25 miligramos
16456238 10 mg 10 miligramos
16446586 100 mg 100 miligramos
16432367 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16488827 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14882
MedChemExpress Cenicriviroc (TAK-652) is an orally active, dual CCR2/CCR5 antagonist, also inhibits both HIV-1 and HIV-2, and displays potent anti-inflammatory and antiinfective activity.
Cenicriviroc (TAK-652) is an orally active, dual CCR2/CCR5 antagonist, also inhibits both HIV-1 and HIV-2, and displays potent anti-inflammatory and antiinfective activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cenicriviroc
CAS 497223-25-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C41H52N4O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo TAK-652 TBR-652
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (71.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(/C1=C/C2=CC(C3=CC=C(OCCOCCCC)C=C3)=CC=C2N(CC(C)C)CCC1)NC4=CC=C([S@](CC5=CN=CN5CCC)=O)C=C4
Peso molecular (g/mol) 696.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 696.94
Porcentaje de pureza 97.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus