Learn More
Cenerimod, MedChemExpress
Descripción
Cenerimod (ACT-334441) is a potent, selective and orally active S1P1 receptor modulator, with an EC50 of 1 nM. Cenerimod shows more than 36‐fold selctivity for hS1P1 over hS1P2, hS1P3, hS1P4, and hS1P5 receptor subtypes (EC50s=>10000, 228, 2134, and 36 nM, respectively). Cenerimod can attenuate murine experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) and murine sclerodermatous.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cenerimod |
| CAS | 1262414-04-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H31N3O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | ACT-334441 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (220.49 mM) |
| SMILES | OC[C@H](O)COC1=C(C)C=C(C2=NOC(C3=CC(C4CCCC4)=NC(OC)=C3)=N2)C=C1CC |
| Peso molecular (g/mol) | 453.53 |
| Mostrar más |