Learn More
CeMMEC13, MedChemExpress
Código de producto. 16463258
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463258 10 mg 10 miligramos
16422696 25 mg 25 miligramos
16419806 50 mg 50 miligramos
16405987 5 mg 5 miligramos
16404526 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16463258 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101088
MedChemExpress CeMMEC13 is a potent inhibitor of TAF1 (2) bromodomain, with an IC50 of 2.1 μM.
CeMMEC13 is a potent inhibitor of TAF1 (2) bromodomain, with an IC50 of 2.1 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CeMMEC13
CAS 1790895-25-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16N2O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (89.20 mM)
SMILES O=C(C1=CC(N(C)C2=C1C=CC=C2)=O)NC3=CC=C(OCCO4)C4=C3
Peso molecular (g/mol) 336.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.34
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death